주요 문서
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
설명
With button
특징
for flask size 12 ‑ 22 L
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8068-04
직경 × 길이
10 mm × 690 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z508608-1EA4061832364063