주요 문서
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
설명
Without button
특징
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 806832
직경 × 길이
10 mm × 580 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)