주요 문서
SYND261024
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
동의어(들):
Synthware D261024, distilling head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
D261024
침적 깊이
25 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware distillation head features a close coupled condenser and vacuum connection to offer a short condensate travel path. One-piece design for easy setup. For the best results, use the D272440 distillation receiver. It is designed to be used with a 25 mm immersion thermometer.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)