주요 문서
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
wall size 1.78 mm, I.D. 10.8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Ace Glass 7855810
I.D.
10.8 mm
벽 크기
1.78 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)