주요 문서
Z505641
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Ace Glass 7855834
I.D.
21.8 mm
벽 크기
3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)