material
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37112-0016
크기
1 5/8 in. × 5/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420239-1PAK | 4061832264639 |