주요 문서
Z420247
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37112-0002
크기
2 in. × 5/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)