주요 문서
Z285579
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 500 mL, AC/DC input 115 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
특징
CSA approved
for flask size 500 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Glas-Col 100D TEM106
재고 정보
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
온도 측정 범위
≤450 °C (internal operating)
파라미터
50-750 rpm speed
출력
270 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z285579-1EA4061833294826