Key Documents
Z238686
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cowie 005.540.1
길이
400 mm
샤프트 직경
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)