주요 문서
Z404497
IKA® stirring elements
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
동의어(들):
stirring blade, stirring propeller
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2343600
샤프트 크기
8 mm × 350 mm
교반기 직경
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 75 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z404497-1EA4061826660706