주요 문서
Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
무균
non-sterile
포장
pack of 1
case of 10
제조업체/상표
DURAN® 212012409
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
100 mm
용량
100 mL
플라스크 O.D.
65 mm
호스 바브(hose barb) 직경
11 mm , for tube connection
경부 I.D.
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)