material
blue polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
DURAN®
Schott
파라미터
-40-140 °C temp. stability
피팅
GL 32 neck thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
특징 및 장점
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.