주요 문서
SLW4526/45D
Pyrex® High temperature screwcap for Media-lab bottle
red, thread suits 45 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4526/45D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE liner
polyester cap
red
제조업체/상표
4526/45D
SciLabware
피팅
thread suits 45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
  • Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)