Key Documents
SLW4506/25D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
light blue, thread 25 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4506/25D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
light blue
polypropylene
제조업체/상표
4506/25D
SciLabware
나사산
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
특징 및 장점
• For use with 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524 series bottles• Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work• Autoclavable up to 140 °C• Available in choice of 4 colours for easy identification of samples
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)