주요 문서
Z741001
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D. × L
15 mm × 125 mm
용량
10 mL
튜브 직경
15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z741001-200EA4061833635155