주요 문서
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
동의어(들):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
무균
non-sterile
특징
cap: no
graduations: no
포장
pack of 1600
제조업체/상표
Greiner 160101
튜브 용량
12 mL
튜브 직경 × 길이
16 mm × 100 mm
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)