주요 문서
Z205389
Sigma-Aldrich
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181802
NACRES:
NB.35
material
clear acrylic
특징
lid: no
Holds safety glasses
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24877-0001
높이 × 너비 × 깊이
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
후면 판 크기
6 in.
일반 설명
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z205389-1EA4061832257624