주요 문서
Z758868
Bollé strap conversion kit for Cobra safety spectacles
for CE compliant Cobra spectacles
동의어(들):
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses, safety spectacles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181802
NACRES:
NB.35
특징
for CE compliant Cobra spectacles
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bollé KITFSCOB
재고 정보
not available in USA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These optional strap conversion kits for the Cobra safety spectacles allow the ability to interchange the temples with an adjustable strap and foam option. Use these kits with the Cobra wrap around safety spectacles, sold separately: Z758833 or Z758841
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)