주요 문서
Z202878
Sigma-Aldrich
Aldrich® desiccant jar
H × I.D. 6.75 in. × 2 1/2 in., joint: ST/NS 60/65, borosilicate glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS60/65
높이 × I.D.
6.75 in. × 2 1/2 in.
전체 높이
10 in. , including stopper
일반 설명
The Aldrich desiccant jar is an elegant hand blown glass. The stopper has a tall form base with a small footprint. This desiccator jar is good for dry storage of test strips and small items.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)