주요 문서
Z183016
Supelco
Serum-finish V-Vials®
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
직경 × 높이
20 mm × 46 mm
구강 O.D.
20 mm
용적
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
법적 정보
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)