Z156566
Aldrichยฎ mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
๋์์ด(๋ค):
bubblers, scientific bubblers
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
UNSPSC ์ฝ๋:
41121800
NACRES:
NB.43
์ถ์ฒ ์ ํ
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2ย psi) pressures.
๋ฒ์ ์ ๋ณด
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our ๋ฌธ์ section.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z156566-1EA | 4061833303375 |
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.