주요 문서
SYNB262914
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware B262914, mineral oil bubbler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware B262914
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)