material
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
특징
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
직경 × 높이
13 mm × 35 mm
용적
0.3 mL
피팅
13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
각주
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
법적 정보
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115126-12EA | 4061832314266 |