주요 문서
Z178195
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14695-0000
길이
69.9 mm
용량
90 mL
직경
76.2 mm
스템 O.D.
11.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178195-6EA4061832257396