포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14696-0000
길이
104.8 mm
용량
180 mL
직경
101.6 mm
스템 O.D.
19.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178209-6EA | 4061832262680 |