주요 문서
BR148235
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 100 mm, stem diam. × L 11 mm × 82 mm
동의어(들):
Funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
BRAND 148235
직경
100 mm
스템 직경 × 길이
11 mm × 82 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR148235-1EA4061831853889