조인트
joint: threaded14/20
관련 카테고리
일반 설명
Removable fingers can hold approximately 12mL.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174548-1EA | 4061832110127 |