주요 문서
Z220108
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distillation head with Vigreux indents
One-piece assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Has a vacuum-jacketed head with attached condenser, Vigreux indents and thermowell for 50 mm immersion thermometer. Joints on the one-piece are 14/20 inner joints and 10/18 outer joints. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)