주요 문서
Z153966
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, red melamine resin
동의어(들):
DURAN pouring ring, ETFE, GL45, high temperature, pouring ring
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
red melamine resin
제조업체/상표
DURAN®
Schott
파라미터
-100-180 °C temp. stability
피팅
GL 45 neck thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
특징 및 장점
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z153966-10EA4061832798134