주요 문서
CLS1395OR
Corning® Silicone O-Ring
for use with GL45 Pyrex® Bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
무균
non-sterile
포장
pack of 10
일반 설명
These silicone O-rings are used in place of the pouring rings on PYREX GL 45 bottles to ensure a leak-resistant seal.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1395OR-10EA4061831696721