주요 문서
Z136255
Tubing sizer
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
제조업체/상표
Bel-Art
측정 범위
1.5-16 mm
길이 × 너비 × 높이
120 mm × 50 mm × 12 mm
일반 설명
Determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc. For I.D., select the closest pin size; for O.D., choose closest well size.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)