material
vinyl
white gloves
크기
7‑7.5 M
무균
non-sterile
특징
disposable
latex free: no
powder-free
포장
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
제조업체/상표
Microflex UL-315-M
길이 × thickness
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TA standard for high-risk applications, this glove has an extended, beaded cuff for increased protection over the wrist and forearm. Fingertip texturing allows for a better grip in wet and dry conditions.
Can be worn comfortably for hours.
Thickness:
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
법적 정보
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
ULTRA ONE is a registered trademark of Microflex Medical Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.