주요 문서
WHA185315050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 430 μm diam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
제품명
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 150 mm, pack of 50
material
circles
quartz
특징
binder: no
포장
pack of 50
제조업체/상표
Whatman 1853-150-50
직경
150 mm
두께
430 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
특징 및 장점
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)