주요 문서
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12S2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.29
FEMA Number:
4870
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES string
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
171.5 °F
Flash Point (°C)
77.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W487012-SAMPLE-K
W487012-100G-K
W487012-1KG-K