주요 문서
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.32
FEMA Number:
4444
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
농도
≥55%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; peach; sweet
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
InChI key
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)