주요 문서
W431105
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
동의어(들):
Lemon hexadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10
CAS Number:
Molecular Weight:
94.15
FEMA Number:
4311
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
포함
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
lemon; lime; earthy
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
InChI key
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
40.1 °F
Flash Point (°C)
4.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)