주요 문서
W398389
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, natural, FG
동의어(들):
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
FEMA Number:
3983
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.398
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
natural
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥93%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; herbaceous; waxy
SMILES string
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
InChI key
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)