주요 문서
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
동의어(들):
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
FEMA Number:
4200
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.255
NACRES:
NA.21
Grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥85%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cooling; minty; peppermint
SMILES string
O=C1[C@H](CCC(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F
Flash Point (°C)
103 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)