주요 문서
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
FEMA Number:
4149
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.769
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grape; grapefruit; fruity
SMILES string
N(C)c1c(cccc1)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
InChI key
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)