About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
FEMA Number:
3340
EC Number:
유럽평의회 번호:
11611
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.021
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
density
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; vegetable; nutty
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup