주요 문서
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
≥97%
동의어(들):
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, nutty thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
155.22
FEMA Number:
3267
EC Number:
유럽평의회 번호:
2336
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.011
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
musty; nutty; earthy
Grade:
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; nutty; earthy
SMILES string
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
InChI key
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)