주요 문서
W288306
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
동의어(들):
lilac pentanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2883
EC Number:
유럽평의회 번호:
86
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.037
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.511
bp
112-112.5 °C/0.8 mmHg
density
0.938 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral
SMILES string
OC(CCc1ccccc1)(CC)C
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
InChI key
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a fragrance component commonly used in cosmetics, toiletries, shampoos, fine fragrances, and non-cosmetic/household products like detergents and cleaners.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W288306-5KG4061837845970
W288306-SAMPLE4061837517501
W288306-100G4061837845956
W288306-1KG4061837845963