생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
설명
Stabilized
분석
≥95%
포함
contains BHT, synthetic as stabilizer
mp
212-214 °C (subl.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; camphoraceous; balsamic
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W215805-100G | |
W215805-1KG | |
W215805-1KG-K | 4061835565245 |
W215805-SAMPLE-K | 4061834354963 |
W215805-10KG | |
W215805-10KG-K | |
W215805-5KG | |
W215805-5KG-K | 4061834396345 |
W215805-SAMPLE |