주요 문서
T68209
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.20
Beilstein:
642919
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,10H2,1-3H3
InChI key
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T68209-5KG
T68209-10G4061837372025
T68209-25G4061837372032