SYNC396020C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
동의어(들):
Synthware C396020C, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
추천 제품
조인트
joint: ST/NS top24/40
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C396020C
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
53.0 mm × 203 mm
용량
500 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.