제조업체/상표
Bel-Art F18202-0000
직경 × 높이
12.25 in. (311 mm) × 2.5 in. (64 mm)
일반 설명
Securely holds as many as eight chromatography columns up to 30mm (1³⁄₁₆") in diameter in or between its flexible loops.
특징 및 장점
- Rigid plastic back is mounted on two polyethylene support blocks which slide over support stand rods
- Tighten the screws to mount the rack at the desired height
- Requires two support rods and stands (H18303-0000 sold separately) or can be wall-mounted by removing the support blocks from the back of the unit
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.