추천 제품
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
컬럼 용량
400 mL
저장장치 용량
500 mL
중량
250 gMax. packing
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174777-1EA | 4061833543627 |