주요 문서
SYNA842415
Synthware vacuum filtration adapter
bottom joint: ST/NS 24/40, Stopper Size: #3, joint: ST/NS 24/40, stopper size #3
동의어(들):
Synthware A842415, Glass adapter vacuum filtration
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
A842415
Synthware A842415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Used with plain stem Buchner funnels and pluro-stopper. Hose connection has an O.D of 10 mm at the largest serration. Order pluro-stoppers below separately.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)