주요 문서
SYNF932490
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm
동의어(들):
Synthware F932490
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F932490
디스크 직경
24 mm
필터 직경
24 mm
플레이트 O.D.
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
O.D. of disc is 24 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)