주요 문서
SYNF381420M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 14/20, disc porosity: medium
동의어(들):
Synthware F381420M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
F381420M
디스크 직경
20 mm
필터 직경
20 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware filter funnel features a vacuum port and medium filter disc (O.D. 20 mm) porosity designed for efficient filtration. The vacuum port facilitates rapid filtration by creating a vacuum, enhancing the separation process for various applications. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)